Läs mer
Cephalexin Monohydrat USP MP Biomedicals
Produktkod. 11417891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417891 5 g 5g
11427891 10 g 10g
11437891 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215058505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1413.80 SEK / 5g
    Save 71.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 23325-78-2 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.40 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 23325-78-2
Molekylformel C16H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 365.40
MDL-nummer MFCD00167148,MFCD00056877
InChI-nyckel AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Synonym 7-(d-a-Aminophenylacetamido)desacetoxycephalosporanic acid, Cefalexin monohydrate
PubChem CID 62921
ChEBI CHEBI:3535
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-fenylacetamido]-3-metyl-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyrahydrat
LEDER O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1)C2=O)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cephalexin Monohydrate
Typ Cephalexin monohydrat
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Beige till Vit
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent ≥95 %
Formel vikt 365.4
Procent renhet ≥95%
Kvalitet BP/USP
compliance-icons
Product Identifier
  • Cephalexin Monohydrate BP, USP grade
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.