Läs mer
Cephalexin Monohydrat USP MP Biomedicals
Produktkod. 11437891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437891 25 g 25g
11417891 5 g 5g
11427891 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215058525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10735.00 SEK
    10223.79 SEK / 25g
    Save 511.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 23325-78-2 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.40 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 23325-78-2
Molekylformel C16H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 365.40
MDL-nummer MFCD00167148,MFCD00056877
InChI-nyckel AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Synonym 7-(d-a-Aminophenylacetamido)desacetoxycephalosporanic acid, Cefalexin monohydrate
PubChem CID 62921
ChEBI CHEBI:3535
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-fenylacetamido]-3-metyl-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyrahydrat
LEDER O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1)C2=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephalexin Monohydrate
Typ Cephalexin monohydrat
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Beige till Vit
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent ≥95 %
Formel vikt 365.4
Procent renhet ≥95%
Kvalitet BP/USP
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.