missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cephalexin Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalexin Sulfoxide |
| CAS | 56193-21-6 |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, 5-oxide, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-8-7-25(24)15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-,25?/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C(N2[C@@H]([C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)S(=O)C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-5,8-dioxo-5λ^{4}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.39 |
| Formel vikt | 363.0889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?