Läs mer
MedChemExpress Cephalomannine
Produktkod. 16460668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16460668 5 mg
1 options
Produktkod. 16460668 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY77554
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
MedChemExpress Cephalomannine is a Paclitaxel (HY-B0015) alkaloidal analog and isolated from most Cephalotaxus species. Cephalomannine is an orally active anti-tumor agent and can be used as a chemotherapy agent for cancer research.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 831.9 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 71610-00-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.38%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.21 mM)
Mål Microtubule/Tubulin