Läs mer
Kefaloridinmonohydrat, TRC
Produktkod. 30138125
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138125 250 mg
30135807 50 mg
30005534 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC258600250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102039-86-1
Molekylformel C19H17N3O4S2•H2O
Molekylvikt (g/mol) 415.49
Synonym 1-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydrate;
IUPAC-namn (6R,7R)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmetyl)-7-[(2-tiofen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylat; hydratera
LEDER Cc1c2c(CCC2)c(cc1)C(=O)c3c4c(cccc4)ccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephaloridine Monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1
Formel vikt 433.0766
Procent renhet >95%