Läs mer
Cephalosporin C zinc salt, MedChemExpress
Produktkod. 16498688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498688 10 mg
16464577 50 mg
16418726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1299A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephalosporin C zinc salt
CAS 59143-60-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19N3O8SZn
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.44 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with 1M HCl)
LEDER CC(OCC1=C(C([O-])=O)N(C([C@H]2NC(CCC[C@@H](N)C([O-])=O)=O)=O)[C@]2([H])SC1)=O.[Zn+2]
Molekylvikt (g/mol) 478.78
Formel vikt 478.78
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation