Läs mer
Cephalosporin C Zinc Salt, TRC
Produktkod. 30008228
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008228 5 mg
30008119 100 mg
30004046 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2587505MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59143-60-1
Molekylformel C16 H19 N3 O8 S Zn
Molekylvikt (g/mol) 478.81
Synonym (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(5R)-5-amino-5-carboxy-1-oxopentyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Zinc Salt, , [6R-[6α,7β(R*)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(5-amino-5-carboxy-1-oxopentyl)amino]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Zinc Salt
IUPAC-namn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(5R)-5-amino-5-carboxypentanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER CC(=O)OCC1=C2N3[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CCC[C@@H](N)C(=O)O[Zn]OC2=O)C3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephalosporin C Zinc Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O8S.Zn/c1-7(20)27-5-8-6-28-14-11(13(22)19(14)12(8)16(25)26)18-10(21)4-2-3-9(17)15(23)24;/h9,11,14H,2-6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)(H,25,26);/q;+2/p-2/t9-,11-,14-;/m1./s1
Formel vikt 477.0184