Läs mer
Cephalotaxine, MedChemExpress
Beskrivning
Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalotaxine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 24316-19-6 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21NO4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (-)-Cephalotaxine ZINC19795976 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (79.27 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |