Läs mer
Melford Cephalothin
Beskrivning
Cephalothin Sodium Salt är ett första generationens cefalosporinantibiotikum. Det hämmar bakteriecellväggsyntesen genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Denna störning interfererar med de sista stadierna av peptidoglykansyntesen i bakteriecellväggen, vilket leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys. Dessutom används Cephalothinnatriumsalt ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot cefalotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalothin |
| CAS | 58-71-9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C16H15N2NaO6S2 |