Läs mer
Cephalothin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16438716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438716 100 mg
1 options
Produktkod. 16438716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1275
MedChemExpress Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephalothin sodium
Fysisk form Solid
CAS 58-71-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N2NaO6S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cefalotin sodium
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC3=CC=CS3)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 418.42
Formel vikt 418.42
Procent renhet 97.23%