missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cephalothin Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefalotin Sodium |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 418.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?