Läs mer
Cephalothin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalotin |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6S2/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23)/t12-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 396.045 |