Läs mer
Cephapirin Benzathine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephapirin Benzathine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H17N3O6S2.C16H20N2/c2*1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,16-;/m11./s1 |
| Formel vikt | 1086.2744 |