Läs mer
Cephapirin Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefapirin sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 445.0378 |
| Procent renhet | >95% |