Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cepharanthine |
| CAS | 481-49-2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C37H38N2O6 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vit till Ljusgul till Beige |
| Renhet | ≥94 % |