Läs mer
Cephradine, TRC
Produktkod. 30357679
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30357679 1 g
1 options
Produktkod. 30357679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2618001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefradine
CAS 38821-53-3
Molekylformel C16 H19 N3 O4 S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[D-α-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid, Anspor, Cefradex, Cefradin, Cefradine, Cefrag, Cefro, Celex, Cephradin, Cephradine, Cesporan, Dimacef, Easkacef, Ecosporina, Eskacef, Lenzacef, Lisacef, Megacef, SQ 11436, Samedrin, Sefril, Velocef, Velosef
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
LEDER CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C2=O)C(=O)O
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-cyklohexa-1,4-dien-1-ylacetyl]amino]-3-metyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 349.4
Formel vikt 349.1096