Läs mer
Ceralasertib, MedChemExpress
Produktkod. 16490188
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490188 5 mg -
16467728 10 mg -
16417596 100 mg 100mg
16413707 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19323
MedChemExpress Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ceralasertib
Fysisk form Solid
CAS 1352226-88-0
Färg Pink
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N6O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym AZD6738
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (92.12 mM)
LEDER O=[S@@](C1(CC1)C2=NC(C3=C4C(NC=C4)=NC=C3)=NC(N5CCOC[C@H]5C)=C2)(C)=N
Molekylvikt (g/mol) 412.51
Formel vikt 412.51
Procent renhet 98.06%