Läs mer
Nabertherm Ceramic Collecting Pan
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ceramic construction
- For use with L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, and N 7 furnaces
- Dimensions (L x W x H): 240 x 220 x 20 mm
- Maximum Temperature: 1100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |