Läs mer
Nabertherm™ Keramiska uppsamlingskärl
Produktkod. 11979755 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
För användning med (utrustning):
Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
11979755 19 cm Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 Varje
15191027 15 cm Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11979755 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 691600511
Uppsamlingskärl för skydd av ugnen och enkel laddning.
  • Tmax: 1300 °C
  • Höjd: 20 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Samla Pan
För användning med (applikation) Muffelugnar
Material Keramisk
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (metrisk) 17 cm
Höjd (metrisk) 2 cm
Djup (metriskt) 16 cm