Läs mer
Nabertherm™ Keramiska uppsamlingskärl
Produktkod. p-8009830 Handla allt Nabertherm Produkter
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
För användning med (utrustning):
Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15191027
Brand: Nabertherm™ 691600510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppsamlingskärl för skydd av ugnen och enkel laddning.
  • Tmax: 1300 °C
  • Höjd: 20 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Samla Pan
Material Keramisk
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Höjd (metrisk) 2 cm
Djup (metriskt) 13 cm