Läs mer
IKA™ Kokplatta, 50 °C till 500 °C, Keramik
Produktkod. 11383702 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11383702 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 11383702 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003581600
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Form: fyrkantig, storlek: 7 x 7 tum.
  • Fast säkerhetskrets på 550 °C
  • Varningsindikator för het yta för att förhindra brännskador
  • Exakt temperaturinställning via digital display (LED)
  • Digital feldisplay
  • Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 7 x 7 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Djup (metriskt) 260 mm
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Höjd (metrisk) 105 mm
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (metrisk) 160 mm
Wattal 225 W
Elektriska krav 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 w
Frekvens 50/60 Hz
Säkerhetsfunktioner Fast säkerhetskrets på 550 °C
Max. Behållarstorlek 5 L
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 100/120/230 V
Typ Varmplatta