Läs mer
Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för QuEChERS-satser
Produktkod. 17349822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
15 ml rör
2 ml rör
50 ml rör
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17349822 50 ml rör
17329822 15 ml rör
17339822 2 ml rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17349822 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60106CH50
Beräknad leverans: 18-11-2026
Använda Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för att mala och homogenisera prover för ditt QuEChERS provberedningsarbetsflöde.
Använda Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för att påskynda homogeniseringsprocessen och öka återhämtningen och reproducerbarheten under ditt QuEChERS (snabb, enkelt, billigt, effektivt, robust och säkert) arbetsflöde för provberedning. Dessa homognizers kan användas med alla våra QuEChERS extraktions- och rengöringssatser för att komplettera Original 2003 Method, AOAC 2007.01 Method, EN 15662 Method och NY/T 1380-2007 Metodprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 50 ml rör
Typ Keramisk homogenisator
Kvantitet 100/Pk.