Specifikationer
| Flödeshastighet | 192 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Gas- och vätskeöverföring |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Serie Q ventillöst kolvpumphuvud |