Beskrivning
- Tmax: 1200 °C
- Höjd: 12,7 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modellerna L 15, LT 15, N 11 |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Typ | Ribbad tallrik |
| Material | Keramisk |
| Mått (L x B x H) | 340 x 220 x 12,7 mm |
| Längd (metrisk) | 340 mm |
| Bredd (metrisk) | 220 mm |
| Höjd (metrisk) | 12.7 mm |