Läs mer
Nabertherm™ Keramisk ribbad tallrik
Handla allt Nabertherm Produkter
Mått (L x B x H):
110 x 90 x 12.7 mm
340 x 220 x 12.7 mm
För användning med (utrustning):
L 1, LE 1
Modellerna L 15, LT 15, N 11
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tmax: 1200 °C
- Höjd: 12,7 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | L 1, LE 1 |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Typ | Ribbad tallrik |
| Mått (L x B x H) | 110 x 90 x 12.7 mm |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Bredd (metrisk) | 90 mm |
| Höjd (metrisk) | 12.7 mm |