Läs mer
Nabertherm™ Keramisk räfflad platta
Produktkod. 12852683 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
För användning med (utrustning):
Muffelugn LE 14
Muffelugn LE 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) För användning med (utrustning) unitSize
12852683 210 x 290 x 12,7 mm Muffelugn LE 14 Varje
15286414 170 x 110 x 12,7 mm Muffelugn LE 2 Varje
2 options
Produktkod. 12852683
Brand: Nabertherm™ 691601098
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bottenplatta för skydd av ugnen.
Keramisk räfflad platta
  • Tmax: 1200 °C
  • Material: Keramik
Specifikationer
För användning med (utrustning) Muffelugn LE 14
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Material Keramisk
Mått (L x B x H) 210 x 290 x 12,7 mm