Läs mer
Nabertherm™ Keramisk räfflad platta
Handla allt Nabertherm Produkter
Mått (L x B x H):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
För användning med (utrustning):
Muffelugn LE 14
Muffelugn LE 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Keramisk räfflad platta
- Tmax: 1200 °C
- Material: Keramik
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Muffelugn LE 2 |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Material | Keramisk |
| Mått (L x B x H) | 170 x 110 x 12,7 mm |