Läs mer
Nabertherm™ Keramiska ribbad tallrikar
Produktkod. 11999745 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
För användning med (utrustning):
Lämplig för ugnar: L(T) 40
Ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Ugnar: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
11999745 15 cm Ugnar: L(T) 3, LV(T) 3 Varje
12336493 19 cm Ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 Varje
11919755 22 cm Ugnar: L(T) 9, LV(T) 9, N7 Varje
10122732 31 cm Lämplig för ugnar: L(T) 40 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11999745 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 691600507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00 SEK
    367.22 SEK / Paket med 1
    Save 59.78 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bottenplatta för skydd av ugnen.
  • Tmax: 1200 °C
  • Höjd: 12,7 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Ribbad tallrik
För användning med (applikation) Muffelugnar
Material Keramisk
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Djup (metriskt) 13 cm