Läs mer
Nabertherm™ Keramiska ribbad tallrikar
Produktkod. p-8009831 Handla allt Nabertherm Produkter
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
För användning med (utrustning):
Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Lämplig för ugnar: L(T) 40
Lämplig för ugnar: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11999745
Brand: Nabertherm™ 691600507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bottenplatta för skydd av ugnen.
  • Tmax: 1200 °C
  • Höjd: 12,7 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ugnar: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Ribbad tallrik
För användning med (applikation) Muffelugnar
Material Keramisk
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Djup (metriskt) 13 cm