Läs mer
Koettermann™ Keramiskt handfat
Produktkod. 15578565
Change view
Inkluderar: Marin kant, 1 skål, vänster
Produktkod.
15578565 Inkluderar: Marin kant, 1 skål, vänster
1 options
Produktkod. 15578565 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 58500007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Koettermann™ Keramisk diskbänk är designad med en marin kant för att förhindra eventuellt spill.
  • Marin kant på alla sidor för att begränsa spill
  • En diskbänk, vänster
  • Baltisk blå färg
Specifikationer
Typ Laboratorievask
Inkluderar Marinkant, 1 skål, vänster
Bredd (metrisk) 1200 mm
Djup (metriskt) 600 mm