Läs mer
Slice™ Keramiskt verktygsblad
Produktkod. 16473619
Change view
Produkttyp:
Spetsig spets
Tandad kant
Verktygsblad, rundad spets
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16473619 Verktygsblad, rundad spets
16483619 Spetsig spets
16463619 Tandad kant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10524
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Ceramic Utility Blade skär material effektivt men är mycket säkrare att röra än traditionella blad
  • Utbytbart blad
  • 2 dubbelsidiga blad per förpackning
  • Finger-Friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Kompatibel med Slice 10490, 10491
Specifikationer
Produkttyp Verktygsblad, rundad spets
Längd (engelska) 2,34 tum.
Längd (metrisk) 59.50 mm
Material Zirkoniumoxid
Färg Vitt
För användning med (applikation) Säker skärning
Inkluderar 2 dubbelsidiga blad per förpackning
Antal per förpackning 2 Pk.
Vikt (engelska) 0,13 oz.
Vikt (metrisk) 3.6 g
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19 mm