Läs mer
Slice™ Keramiskt verktygsblad
Beskrivning
- Utbytbart blad
- 2 dubbelsidiga blad per förpackning
- Finger-Friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
- Minskar skador, sänker kostnader
- Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
- Kemiskt inert, rostar aldrig
- Färre bladbyten = färre skador
- Kompatibel med Slice 10490, 10491
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Zirkoniumoxid |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Längd (engelska) | 2,34 tum. |
| Längd (metrisk) | 59.50 mm |
| Inkluderar | 2 dubbelsidiga blad per förpackning |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |
| Bladstil | Spetsig spets |