Läs mer
Hirschmann™ Ceramus™ Klassiska dispensrar
Produktkod. 10549871
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10549871 0,4 till 2 ml Varje
10729521 0,2 till 1 ml Varje
10797021 1 till 5 ml Varje
10222611 10 till 60 ml Varje
10110241 2 till 10 ml Varje
10038720 5 till 30 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10549871 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9320000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4691.21 SEK
    4108.17 SEK / Paket med 1
    Save 583.04 SEK
    12% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Garanterar konsekvent precision och volymdispensering med reproducerbara resultat oberoende av användaren. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Classic Dispensers är den beprövade enheten för manuell dispensering, med material av överlägsen kvalitet, enkel hantering och välkonstruerad användarkomfort för att göra laboratorierutiner enklare.
  • För fasta och variabla volymer, från 0,2mL till 60mL
  • Komplett enhet kan ångsteriliseras vid 121 C °utan demontering
  • Gängad sugslangskoppling
  • Kolv gjord av keramik av hög ren aluminiumoxid
  • Digital volymkonfiguration engagemang, kalibrerad för en livstid
  • Optimal kemisk och termisk beständighet hos delar som transporterar medium
  • Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Spezifikation
Produkttyp Dispenser för flaska
Material Keramisk kolv av aluminiumoxid, Duran Glascylinder
Volym (metrisk) 0,4 till 2 ml
För användning med (utrustning) Flaska
Ökar 0.05 mL
Precision 0.6%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema