Läs mer
Hirschmann™ Ceramus™ Klassisk fix
Produktkod. p-7159651
Volym (metrisk):
1 mL
50 mL
Produktkod. 10015100
Brand: Hirschmann™ 9311100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En universell flasktillbehör för vätskehantering.
  • Universell flasktillbehörsdispenser med fast volymkonfiguration
  • Certifierad överensstämmelse
  • Med keramisk kolv
  • Lämplig för ångsterilisering upp till 121 °C
  • Leverans komplett med A 32 mm skruvgänga, 3 gängade adaptrar (A 28, S 40, A 45), 1 sugslang med överfallsmutter, 1 utmatningsenhet och 1 passnyckel
  • Med individuellt serienummer och kalibreringscertifikat
Specifikationer
Noggrannhet 0,6%
Produkttyp Dispenser för flasktillbehör
Variationskoefficient 0,2%
Volym (metrisk) 1 mL
Inkluderar Skruvgänga, 3 gängade adaptrar, 1 sugslang, 1 utmatningsenhet, 1 passnyckel