Läs mer
Hirschmann™ Ceramus™ Dispensrar
Produktkod. 10156770
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10156770 2 till 10 ml Varje
10697501 0,2 till 1 ml Varje
10094630 0,4 till 2 ml Varje
10607511 1 till 5 ml Varje
10329890 10 till 60 ml Varje
10440981 5 till 30 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10156770 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9342000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6695.00 SEK
    4957.05 SEK / Paket med 1
    Save 1737.95 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Garanterar konsekvent precision och volymdispensering med reproducerbara resultat oberoende av användaren. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dispensrar är tillverkade av högkvalitativa material för att möjliggöra användning inom ett stort temperaturområde.
  • För fasta och variabla volymer, från 0,2 mL till 60 mL
  • Komplett enhet kan ångsteriliseras vid 121 C °utan demontering
  • Gängad sugslangskoppling
  • Kolv gjord av keramik av hög ren aluminiumoxid
  • Digital volymkonfiguration engagemang, kalibrerad för en livstid
  • Optimal kemisk och termisk beständighet hos delar som transporterar medium
  • Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för flaska
Material Keramisk kolv av aluminiumoxid, Duran Glascylinder
Volym (metrisk) 2 till 10 ml
För användning med (utrustning) Flaska
Ökar 0.25 mL
Precision 0.6%