Läs mer
Hirschmann™ Ceramus™ Dispensrar
Produktkod. 10607511
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10607511
Brand: Hirschmann™ 9332000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterar konsekvent precision och volymdispensering med reproducerbara resultat oberoende av användaren. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dispensrar är tillverkade av högkvalitativa material för att möjliggöra användning inom ett stort temperaturområde.
  • För fasta och variabla volymer, från 0,2 mL till 60 mL
  • Komplett enhet kan ångsteriliseras vid 121 C °utan demontering
  • Gängad sugslangskoppling
  • Kolv gjord av keramik av hög ren aluminiumoxid
  • Digital volymkonfiguration engagemang, kalibrerad för en livstid
  • Optimal kemisk och termisk beständighet hos delar som transporterar medium
  • Individuellt kvalitetscertifikat med överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för flaska
Material Keramisk kolv av aluminiumoxid, Duran Glascylinder
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
För användning med (utrustning) Flaska
Ökar 0.1 mL
Precision 0.6%