Läs mer
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kokplatta, glaskeramik
Material för toppplatta:
Glaskeramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ovanligt glaskeramiskt material
- Motståndskraftig mot brott och temperaturförändringar
- Fri från förvrängning
- Genomsläpplig för ultraviolett ljus och mycket syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Glaskeramisk |
| Storlek | 10,2 x 10,2 tum. |
| Wattal | 2000 W |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Typ | Varmplatta |