Läs mer
Cercosporamide, MedChemExpress
Produktkod. 16431659
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16431659 1 mg
1 options
Produktkod. 16431659 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16982
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cercosporamide
CAS 131436-22-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13NO7
Kvantitet 1 mg
Synonym (-)-Cercosporamide
LEDER O=C(C1=C(C([C@@]23C)=C(O)C=C1O)OC2=CC(O)=C(C(C)=O)C3=O)N
Molekylvikt (g/mol) 331.28
Formel vikt 331.28
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation