Läs mer
Cerdulatinib (PRT2070), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerdulatinib (PRT2070) |
| CAS | 1198300-79-6 |
| Molekylformel | C20H27N7O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Cyclopropylamino)-2-[[4-[4-(ethylsulfonyl)-1-piperazinyl]phenyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N7O3S/c1-2-31(29,30)27-11-9-26(10-12-27)16-7-5-15(6-8-16)24-20-22-13-17(18(21)28)19(25-20)23-14-3-4-14/h5-8,13-14H,2-4,9-12H2,1H3,(H2,21,28)(H2,22,23,24,25) |
| LEDER | CCS(=O)(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc(C(=O)N)c(NC4CC4)n3)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(cyclopropylamino)-2-[4-(4-ethylsulfonylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidine-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.54 |