Läs mer
cerebellin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438069
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438069 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15438069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66631.M^
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerebellin
CAS 94071-26-8
Färg Vitt
Molekylformel C69H113N23O23
MDL-nummer MFCD00167553
Kvantitet 1 mg
Synonym cerebellin, cerebellin rat, cerebellin rat 9ci, nh2-ser-gly-ser-ala-lys-val-ala-phe-ser-ala-ile-arg-ser-thr-asn-his-oh
InChI-nyckel ADHFFUOAOLWHGU-JPDUFPOXSA-N
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[-2S)-2-[-2S) )-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-amino-3-hydroxipropanamido]acetamido}-3-hydroxipropanamido]propanamido]hexanamido]-3-metyl lbutanamido]propanamido]-3-fenylpropanamido]-3-hydroxipropanamido]propanamido]-3-metylpentanamido]-5-karbamimidamidopentanamido]-3-hydroxipropanamido]-3-hydroxibutanamido]-3-karbamoylpropanamido]-3-(1H-imid)propazolinsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 1632.80
PubChem CID 25078121
Formel vikt 1632.8
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.