Läs mer
Ceric Ammoniumsulfat Dihydrat, TRC
Produktkod. 30350224
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30350224 5 g
1 options
Produktkod. 30350224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2625705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cerium sulfate
CAS 10378-47-9
Molekylformel Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N
Kvantitet 5 g
Synonym Diammonium cerium(IV) sulphate
InChI formel InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
LEDER N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn Azane; cerium(4+); vätesulfat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 632.55
Formel vikt 631.871