Läs mer
Ceritinib, Thermo Scientific™
Produktkod. 17770649 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17770649 250 mg
1 options
Produktkod. 17770649 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469322500
 Begränsad artikel
I lager
Specifications
Kemiskt namn eller material Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Kvantitet 250 mg
Smältpunkt 172 °C till 177 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C28 H36 Cl N5 O3 S
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Renhet ≥97,5 %