Läs mer
Ceriumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium Chloride |
| CAS | 7790-86-5 |
| Molekylformel | CeCl3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Cerium Trichloride, Cerium(III) Chloride, Cerous Chloride, Cerous(III) Chloride, NSC 84267 |
| InChI formel | InChI=1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| LEDER | Cl[Ce](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Triklorocerium |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.48 |
| Formel vikt | 244.812 |