Läs mer
Ceriumfolie, 0,62 mm tjock, 99,9 % (REO)
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium foil |
| Färg | Silver till grått |
| Namnnotering | 0,62 mm tjock |
| Kvantitet | 25 x 25 mm |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Mylar under argon |
| Vikt | ≈2,6g/25x25mm |
| Form | Florett |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| UN-nummer | UN1333 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cerium foil
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P370+P378-Vid brand: Släck med CO2,sand, släckningspulver.
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.