Läs mer
Cerium(III) 2,4-pentanedionathydrat
Produktkod. 11347997
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347997 100 g 100g
11337997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 021116.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 206996-61-4 | C15H21CeO6 | 437,44 g/mol
Cerium(III) 2,4-pentandionathydrat som används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206996-61-4
Molekylformel C15H21CeO6
Molekylvikt (g/mol) 437.44
MDL-nummer MFCD00150164
InChI-nyckel LCRQZRNVLFDPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii acetylacetonate hydrate, cerium iii 2,4-pentanedionate, cerium iii 2,4-pentanedionate hydrate, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cerio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16212434
LEDER [Ce+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 131 °C till 132 °C
Färg Röd till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn cerium;(Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;hydrat
Formel vikt 437,44 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.