Läs mer
Cerium(III) 2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049750
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11347997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021116.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 206996-61-4 | C15H21CeO6 | 437.44 g/mol
Cerium(III) 2,4-pentandionathydrat som används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206996-61-4
Molekylformel C15H21CeO6
Molekylvikt (g/mol) 437.44
MDL-nummer MFCD00150164
InChI-nyckel LCRQZRNVLFDPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii acetylacetonate hydrate, cerium iii 2,4-pentanedionate, cerium iii 2,4-pentanedionate hydrate, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cerio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16212434
LEDER [Ce+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 131°C to 132°C
Färg Röd till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn cerium;(Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;hydrat
Formel vikt 437.44 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.