Läs mer
Cerium(III) 2-ethylhexanoate, 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Produktkod. 11328418
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328418 100 g 100g
11318418 500 g 500g
11338418 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040451.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56797-01-4 | C24H45CeO6 | 569.73 g/mol
Används som katalysator, färgtork, plasttillsats. Som prekursor vid framställning av oorganiska nanopartiklar i olja-i-vatten mikroemulsioner. Den toluenbaserade prekursorlösningen komponerades genom att blanda gadolinium (III) 2-etylhexanoat och cerium (III) 2-etylhexanoat för att uppnå rätt stökiometri. För ceriumoxid/zirkoniumoxidprekursorn blandades cerium(III)2-etylhexanoat och zirkonium(IV)2-etylhexanoat för att resultera i ett metallmolförhållande Ce/Zr av 1:1 och späddes med xylen till en total metall. Tunna filmer av CeO2 framställdes genom en fotokemisk metod med användning av tunna amorfa filmer av cerium(III)2-etylhexanoat som prekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56797-01-4
Molekylformel C24H45CeO6
Molekylvikt (g/mol) 569.73
MDL-nummer MFCD00014004
InChI-nyckel GGVUYAXGAOIFIC-UHFFFAOYNA-K
Synonym cerium iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt, cerium tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt 1:?, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt 3:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt, cerium 2-ethylhexanoate, cerous 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid, cerium salt, cerium hex-cem
PubChem CID 62122
IUPAC-namn cerium(3+);2-etylhexanoat
LEDER [Ce+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) 2-ethylhexanoate
Densitet 1.08 g/mL
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 569.74
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.