Läs mer
Cerium(III)acetat seskvihydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371079
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371079 50 g 50g
11361079 10 g 10g
11351079 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011324.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
Cerium(III)acetat används i kombination med bromidjon, katalyserar vätskefas autooxidation av kresoler. Det används i glastillverkning, glaspolering, optisk glastillverkning och polering, pigment, läkemedel, elektroniska specialkemikalier, olje- och torktumlare, färgämnen och pigment, pappersindustrier etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-00-8
Molekylformel C6H9CeO6
Molekylvikt (g/mol) 317.248
MDL-nummer MFCD00051060
InChI-nyckel VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC-namn cerium(3+);triacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) acetate sesquihydrate
Smältpunkt 308°C (decomposition)
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water (265g/L) at 15°C.
Formel vikt 344.28 (317.26 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.