Läs mer
Cerium(III) ammoniumnitrattetrahydrat, reagensklass
Produktkod. 11304467
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304467 100 g 100g
11314467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038367.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 13083-04-0 | CeH16N7O19 | 558,27 g/mol
En användbar oxidant för organisk syntes. Denna kemikalie är också användbar för syntes av kinoxalinderivat som är användbara som DNA-klyvningsmedel, färgämnen och organiska halvledare. Används för att frigöra organiska ligander från metallkarbonyler. Varvid metallen oxideras, bildas kolmonoxid och den organiska liganden frigörs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13083-04-0
Molekylformel CeH16N7O19
Molekylvikt (g/mol) 558.27
MDL-nummer MFCD00213483
InChI-nyckel AIVZRMAXALRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ce.3no3.2hno3.4h2o.2nh3, ammonium cerium iii nitrate tetrahydrate, cerous ammonium nitrate, hydrated, reagent, cerium iii ammonium nitrate tetrahydrate, reagent grade, cerium 3+ bis nitric acid diamine tetrahydrate trinitrate
PubChem CID 91886599
IUPAC-namn azan;cerium(3+);salpetersyra;trinitrat;tetrahydrat
LEDER N.N.O.O.O.O.[Ce+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate
Namnnotering För reagenskvalitet
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Utseende Vit kristallin
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 558,28 (486,22 Vattenfria vattenlösa)
Kvalitet Reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.