Läs mer
Cerium(III) ammoniumnitrattetrahydrat, reagensklass
Beskrivning
En användbar oxidant för organisk syntes. Denna kemikalie är också användbar för syntes av kinoxalinderivat som är användbara som DNA-klyvningsmedel, färgämnen och organiska halvledare. Används för att frigöra organiska ligander från metallkarbonyler. Varvid metallen oxideras, bildas kolmonoxid och den organiska liganden frigörs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate |
| Namnnotering | För reagenskvalitet |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Utseende | Vit kristallin |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 558,28 (486,22 Vattenfria vattenlösa) |
| Kvalitet | Reagens |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.